Calcio cloruro 1 mol/l en solución acuosa, Biotechnology Grade
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
E506-100MLEA 136 EUR
E506-100ML E506-500ML
Calcio cloruro 1 mol/l en solución acuosa, Biotechnology Grade
Calcium chloride solutions
Reagent for the preparation of competent cells for transformation.
Formula: CaCl₂·2H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149613
Núm. CAS: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Identification PASS
Titration 0.95 - 1.05 M