Ácido clorhídrico 37% (w/w) in water , 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
339253-100ML 339253-500ML
339253-100MLEA 60.3 EUR
339253-100ML 339253-500ML
Ácido clorhídrico 37% (w/w) in water , 99.999% (trace metals basis)
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 42 °C (1,013 hPa)
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,190 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Vapor Pressure 3.23 psi ( 21.1 °C)
Assay 36.5 - 38.0 %
Silver (Ag) Max. 0.5 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Arsenic (As) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.5 ppm
Beryllium (Be) Max. 0.5 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.5 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.5 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.5 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.5 ppm
Copper (Cu) Max. 0.5 ppm
Iron (Fe) Max. 0.5 ppm
Germanium (Ge) Max. 0.5 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.5 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.5 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.5 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.5 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.5 ppm
Lead (Pb) Max. 0.5 ppm
Antimony (Sb) Max. 0.5 ppm
Tin (Sn) Max. 0.5 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.5 ppm
Titanium (Ti) Max. 0.5 ppm
Thallium (Tl) Max. 0.5 ppm
Vanadium (V) Max. 0.5 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.5 ppm
Zirconium (Zr) Max. 0.5 ppm