Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos:
Cloruro de magnesio
E525-100MLEA
109
EUR
E525-100ML
E525-500ML
Magnesio cloruro 1 mol/l (2 N) en solución acuosa grado biotecnología
Magnesio cloruro
A reagent for the preparation of competent cells for transformation.
- Nuclease - none detected
Formula:
MgCl₂ MW: 95.21 g/mol Pto. Ebullición: 1412 Pto. de fusión: 715 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011106 Núm. CAS: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Índice Merck: 13,05684 |
Resultados test especificaciones
Conductivity (1:100) @25 °C | 2000 – 2400 µmhos |
Identification | PASS |
Insolubles | 0.005 % |
Nuclease | NONE |