Fósforo tribromuro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tribromuro de fósforo
382061000 382068000
382061000.EA 106 EUR
382061000. 382068000.
Fósforo tribromuro 1 mol/l in dichloromethane, AcroSeal®
Fósforo tribromuro
Formula: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Pto. Ebullición: 175
Pto. de fusión: -40
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011436
Núm. CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 2922
Índice Merck: 12,07514
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration Argentometric 0.9 to 1.1 M