Tetrabutilamonio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol para valoración de medios no acuosos
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
123531000 123535000 123530025
ACRO123531000EA 61.8 EUR
ACRO123531000 ACRO123535000 ACRO123530025
Tetrabutilamonio hidróxido 0.1 mol/l (0.1 N) in toluene/methanol para valoración de medios no acuosos
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.85 g/cm³
Pto. de inflamación: 4 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HClO4 0.09 to 0.11 M
Melting point 52 to 56 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure