Tetrabutilamonio hidróxido 0.4 M in water para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420121000 420125000 420120025
ACRO420121000EA 94.2 EUR
ACRO420121000 ACRO420125000 ACRO420120025
Tetrabutilamonio hidróxido 0.4 M in water para HPLC
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: 29.85
Densidad: 0.968
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3267
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
UV at 420 nm A: ≤0.15
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 0.37 to 0.43 M
Bromide (Br) ≤500 ppm