Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa para HPLC
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43662.AE
43662.AC
43662.AP
43662.AEEA
225
EUR
43662.AE
43662.AC
43662.AP
Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M en solución acuosa para HPLC
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Air Sensitive
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Phase transfer catalyst, electrolyte in polarography, ion-pair extraction
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.968 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |