Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
212911000 212918000 212910025
ACRO212911000EA 95.7 EUR
ACRO212911000 ACRO212918000 ACRO212910025
Tetrabutilamonio hidróxido 1 M in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
MW: 259.48 g/mol
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0.83 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Titration with HCl 0.95 to 1.10 M