Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L08164.AE
L08164.AP
L08164.AC
L08164.AEEA
84.2
EUR
L08164.AE
L08164.AP
L08164.AC
Tetrabutilamonio hidróxido 1.0 M in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH
Formula Weight: 259.48
Flash Point: 11°(51°F)
Refractive Index: 1.3825
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009425
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.830 Pto. de inflamación: 11 °C (51 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3 II |