Amonio tiocianato standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
35580.K2
35580.K7
35580.K2EA
52.1
EUR
35580.K2
35580.K7
Amonio tiocianato standardised solution 0.1 N en solución acuosa
Amonio tiocianato
Molecular Formula: NH4SCN
Formula Weight: 76.12
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011428
Formula:
NH₄SCN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011428 Núm. CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 |