Amonio tiocianato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos:
Amonio rodanuro, Amonio sulfocianuro
MC307422.0500
MC307422.1000
PRLSMC307422.0500EA
0
EUR
PRLSMC307422.0500
PRLSMC307422.1000
Amonio tiocianato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Amonio tiocianato
Formula:
NH₄SCN Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011428 Núm. CAS: 1762-95-4 EINECS: 217-175-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...