Amonio tiocianato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
31961.294EA 37.1 EUR
31961.294 31961.328
Amonio tiocianato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Amonio tiocianato
Formula: NH₄SCN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011428
Núm. CAS: 1762-95-4
EINECS: 217-175-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed