Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
7210.1000EA 0 EUR
7210.1000 7210.2500
Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) aqueous solution, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05036
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer (N) 0.0997 - 0.1003