Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP

MC302325.0500 MC302325.1000 MC302325.2500
PRLSMC302325.0500EA 0 EUR
PRLSMC302325.0500 PRLSMC302325.1000 PRLSMC302325.2500
Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Yodo
Formula: I₂
MW: 253.81 g/mol
Pto. Ebullición: 184.3
Pto. de fusión: 114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,05036

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR