Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
30917.295EA
67.3
EUR
30917.295
30917.320
Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Yodo
Formula:
I₂ Densidad: 1,032 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011355 Núm. CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) | 0.0499 - 0.0501 mol/l |
NIST trazable | Confirmado |