Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Proveedor: REAGECON
I2005F I2005W
REGEI2005FEA 73.5 EUR
REGEI2005F REGEI2005W
Yodo 0.05 mol/l (0.1 N) en solución acuosa
Yodo
Formula: I₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011355
Núm. CAS: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3264
ADR: 8,II