Yodo 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
30914.238EA
22.5
EUR
30914.238
30914.295
Yodo 0.5 mol/l (1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM solución volumétrica
Yodo
Formula:
I₂ MW: 253.81 g/mol Pto. Ebullición: 184.3 Pto. de fusión: 114 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011355 Núm. CAS: 7553-56-2 EINECS: 231-442-4 UN: 3264 ADR: 8 II Índice Merck: 13,05036 |
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,2 %) | 0.499 - 0.501 mol/l |
NIST trazable | Confirmado |