Cerio (IV) sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP solución volumétrica
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Disulfato de cerio
190474MEA 119 EUR
190474M 190475N
Cerio (IV) sulfato 0.1 mol/l (0.1 N) en solución acuosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur., Reag. USP solución volumétrica
Cerio (IV) sulfato
Formula: Ce(SO₄)₂
Número MDL: MFCD00148852
Núm. CAS: 13590-82-4
EINECS: 237-029-5
UN: 3264
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,02002
Order Now
Resultados test especificaciones
Título (20°C;exactitud valor real 0,3 %) 0,0995-0,1005 mol/l
NIST traceable Confirmed
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
Conforms to Reag. USP Passes test