Plata nitrato standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
35597.AP
35597.K2
35597.APEA
768
EUR
35597.AP
35597.K2
Plata nitrato standardised solution 1.0 N en solución acuosa
Plata nitrato
CAS No.: 7761-88-8
Molecular Formula: AgNO3
Formula Weight: 169.87
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003414
Formula:
AgNO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003414 Núm. CAS: 7761-88-8 EINECS: 231-853-9 UN: 3264 ADR: 8,II |