Peróxido de hidrogeno 3% (w/w) in water estabilizado, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Estabilización: ~200 ppm Stabilised with acetanilide
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L 323381-2.5L
323381-25MLEA 52.6 EUR
323381-25ML 323381-500ML 323381-4L HONC323381-2.5L
Peróxido de hidrogeno 3% (w/w) in water estabilizado, Fluka™
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: 150.2
Pto. de fusión: -0.41
Densidad: 1.00 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
Índice Merck: 14,04798
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (colorless liquid) complying
Assay 3.0 - 4.0 Gew.%
pH (direct, 20 °C) 4 - 7
Stabilizer (Acetanilide) 150 - 250 ppm
Contains ~200 ppm acetanilide as stabilizer