Plata sulfato 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
MQ100
1.01517.1000 1.01517.2500
1.01517.1000EA 145 EUR
1.01517.1000 1.01517.2500
Plata sulfato 10 g/l sulphuric acid COD_determination, Supelco®
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Pto. Ebullición: 1085
Pto. de fusión: 655
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.84 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material