Plata sulfato 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM solución volumétrica, para la medición de la DQO (Norma NF T 90-101)
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Sinónimos: Sulfato de diplata
30491.247EA 111 EUR
30491.247 30491.420
Plata sulfato 10 g/l in sulphuric acid, AVS TITRINORM solución volumétrica, para la medición de la DQO (Norma NF T 90-101)
Plata sulfato
Formula: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Pto. Ebullición: 1085
Pto. de fusión: 655
Número MDL: MFCD00003407
Núm. CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 1830
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Chemical oxygen demand (COD) Passes test
NIST traceable Confirmed