Plata sulfato 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Sinónimos:
Sulfato de diplata
30492.241EA
80
EUR
30492.241
30492.423
Plata sulfato 6,6 g/l sulphuric acid, AVS TITRINORM Volumetric, COD_determination_NFT 90-101
Plata sulfato
Formula:
Ag₂SO₄ MW: 311.8 g/mol Pto. Ebullición: 1085 Pto. de fusión: 655 |
Número MDL:
MFCD00003407 Núm. CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 UN: 1830 ADR: 8 II Índice Merck: 13,08603 |
|
Resultados test especificaciones
Chemical oxygen demand (COD) | Passes test |
NIST traceable | Confirmed |