Cinc sulfato 1 mol/l (1 N) en solución acuosa

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC300640.1000 MC300640.5000
PRLSMC300640.1000EA 0 EUR
PRLSMC300640.1000 PRLSMC300640.5000
Cinc sulfato 1 mol/l (1 N) en solución acuosa
Cinc sulfato
Formula: O₄SZn
MW: 161.45 g/mol
Pto. de fusión: 100
Densidad: 1.45
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011302
Núm. CAS: 7733-02-0
EINECS: 231-793-3
UN: 3082
ADR: 9 III
Índice Merck: 12,10293

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR