Ácido ortofosfórico 100 ml/l
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
MC306447.1000 MC306447.2500 MC306447.5000 MC306447.9010 MC306447.9020
PRLSMC306447.1000EA 0 EUR
PRLSMC306447.1000 PRLSMC306447.2500 PRLSMC306447.5000 PRLSMC306447.9010 PRLSMC306447.9020
Ácido ortofosfórico 100 ml/l
Ácido ortofosfórico
Formula: H₃PO₄
Densidad: ∼1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011340
Núm. CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III