Ácido sulfúrico 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
|
Atención
|
4.80704.1000
4.80704.9950
4.80704.1000EA
60.7
EUR
4.80704.1000
4.80704.9950
Ácido sulfúrico 10%, EMPROVE® EXPERT BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ MW: 98.08 g/mol Pto. Ebullición: 330 Pto. de fusión: 10.38 Densidad: 1.066 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8 II |