Ácido sulfúrico 62% para análisis, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
4.80531.1000 4.80531.2500
4.80531.1000EA 94.7 EUR
4.80531.1000 4.80531.2500
Ácido sulfúrico 62% para análisis, for the determination of fats in cheese, Supelco®
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,5…1.8 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Density 1.52 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O, 20 °C) strongly acid