Ácido sulfúrico ≥75%
Proveedor: PROLABO CMP
|
Peligro
|
85717.320
85717.360
85717.5000
PRLS85717.320EA
0
EUR
PRLS85717.320
PRLS85717.360
PRLS85717.5000
Ácido sulfúrico ≥75%
Ácido sulfúrico
Formula:
H₂SO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...