Ácido sulfúrico 93-98%, Environmental Grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
38751.AP
38751.K4
38751.APEA
163
EUR
38751.AP
38751.K4
Ácido sulfúrico 93-98%, Environmental Grade
Ácido sulfúrico
CAS No.: 7664-93-9
Molecular Formula: H2SO4
Formula Weight: 98.08
Physical Form: Liquid, single sub-boiling quartz distillation
Density: 1.84
Appearance: Colourless to pale yellow
Odour: Acrid
Merck Reference: 14,8974
UN No.: 1830
MDL No.: MFCD00064589
Formula:
H₂SO₄ Pto. Ebullición: ∼335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 3 °C Densidad: 1,84 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064589 Núm. CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 1830 ADR: 8,II Índice Merck: 14,8974 |