Potasio yoduro 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
MC305244.0500 MC305244.1000 MC305244.5000
PRLSMC305244.0500EA 0 EUR
PRLSMC305244.0500 PRLSMC305244.1000 PRLSMC305244.5000
Potasio yoduro 10% en solución acuosa
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330
Pto. de fusión: 686
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727