Potasio yoduro 10% aqueous solution
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
MC306748.0500 MC306748.1000
PRLSMC306748.0500EA 0 EUR
PRLSMC306748.0500 PRLSMC306748.1000
Potasio yoduro 10% aqueous solution
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Pto. Ebullición: 1330
Pto. de fusión: 686
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Índice Merck: 13,07727