Potasio yoduro 5% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Sinónimos: Dipotassium diiodide, Kali iodide
MC302864.5000 MC302864.6020 MC302864.9020
PRLSMC302864.5000EA 0 EUR
PRLSMC302864.5000 PRLSMC302864.6020 PRLSMC302864.9020
Potasio yoduro 5% en solución acuosa
Potasio yoduro
Formula: Kl
MW: 166 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011405
Núm. CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4