Potasio hidróxido 30% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
10979.K2
10979.AP
10979.K2EA
86.9
EUR
10979.K2
10979.AP
Potasio hidróxido 30% (w/v) en solución acuosa
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3
Molecular Formula: KOH
Formula Weight: 56.11
Physical Form: Liquid
Density: 1.28
Appearance: Colourless
UN No.: 1814
MDL No.: MFCD00003553
Formula:
KOH Densidad: 1,28 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003553 Núm. CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 1814 ADR: 8,II |