Potasio hidróxido 30% aqueous solution
Proveedor: PROLABO CMP
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
MC310550.2500 MC310550.6010
PRLSMC310550.2500EA 0 EUR
PRLSMC310550.2500 PRLSMC310550.6010
Potasio hidróxido 30% aqueous solution
Potasio hidróxido
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806