Potasio hidróxido 47% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05545.1000 1.05545.9025
1.05545.1000EA 87 EUR
1.05545.1000 1.05545.9025
Potasio hidróxido 47% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Potasio hidróxido
Formula: KOH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.475 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material