Potasio hidróxido 50% w/v aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasa cáustica, Hidróxido de potasio
35621.AP 35621.K2
35621.APEA 59 EUR
35621.AP 35621.K2
Potasio hidróxido 50% w/v aqueous solution
Potasio hidróxido
CAS No.: 1310-58-3 Molecular Formula: HKO Formula Weight: 56.11 Physical Form: Liquid Density: 1.50 Appearance: Colourless UN No.: 1814 MDL No.: MFCD00003553
Formula: KOH
MW: 56.11 g/mol
Pto. Ebullición: 1320
Pto. de fusión: 360
Densidad: 1.50
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003553
Núm. CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07806