Sodio hidróxido 10% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05588.1000 1.05588.9010
1.05588.1000EA 50.8 EUR
1.05588.1000 1.05588.9010
Sodio hidróxido 10% en solución acuosa, EMSURE® para análisis, Supelco®
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 13.8 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material