Sodio hidróxido 25% en solución acuosa, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
|
Peligro
|
Sinónimos:
Caustic soda
2613.5000PEEA
648
EUR
2613.5000PE
2613.9025PE
2613.9950
Sodio hidróxido 25% en solución acuosa, J.T.Baker®
Sodio hidróxido
Formula:
NaOH MW: 40 g/mol Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 9…10 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003548 Núm. CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8 II Índice Merck: 14,08627 |
Resultados test especificaciones
Assay (NaOH) | 24.4 - 25.6 % |
Appearance (clear, colorless liquid) | passes test |
Endotoxin Concentration (EU/ml) | max. 2.0 |
Sodium Carbonate (Na2CO3) | max. 0.6 % |
Trace Impurities (in ppm)Chlorides (as Cl) | max. 5 |
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) | max. 0.5 |
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |