Sodio hidróxido 30% w/w 40% w/v aqueous solution Kjeldahl_determination
Proveedor: REAGECON
Peligro
Sinónimos: Caustic soda
S30WWLN S30WW1 S30WW5
REGES30WWLNEA 157 EUR
REGES30WWLN REGES30WW1 REGES30WW5
Sodio hidróxido 30% w/w 40% w/v aqueous solution Kjeldahl_determination
Sodio hidróxido
Formula: NaOH
MW: 40 g/mol
Pto. Ebullición: 119…135 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 9…10 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,08627