Hidróxido de rubidio 50% (w/w) en solución acuosa , 99.6% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10565.NC
10565.NE
10565.NCEA
128
EUR
10565.NC
10565.NE
Hidróxido de rubidio 50% (w/w) en solución acuosa , 99.6% (metals basis)
Hidróxido de rubidio
Purity: 99.6+%
CAS No.: 1310-82-3
Molecular Formula: HORb
Formula Weight: 102.48(anhy)
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Merck Reference: 14,8285
UN No.: 2677
MDL No.: MFCD00011194
Formula:
RbOH MW: 102.48 g/mol Pto. de fusión: 300…302 °C Densidad: 1.74 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011194 Núm. CAS: 1310-82-3 EINECS: 215-186-0 UN: 2677 ADR: 8 II Índice Merck: 14,8285 |