Bario cloruro 10% (w/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
35584.AP 35584.K2
35584.APEA 59.5 EUR
35584.AP 35584.K2
Bario cloruro 10% (w/v) en solución acuosa
Bario cloruro
CAS No.: 10361-37-2 Molecular Formula: BaCl2 Formula Weight: 208.25 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003445
Formula: BaCl₂
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III