Bario cloruro 10% en solución acuosa
Proveedor: PROLABO CMP
Atención
Sinónimos: Cloruro de bario
MC307208.0500 MC307208.1000
PRLSMC307208.0500EA 0 EUR
PRLSMC307208.0500 PRLSMC307208.1000
Bario cloruro 10% en solución acuosa
Bario cloruro
Formula: BaCl₂
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003445
Núm. CAS: 10361-37-2
EINECS: 233-788-1
UN: 3287
ADR: 6.1,III