Tetrabutilamonio fluoruro ≥75% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluoruro de tetrabutilamonio
B21261.14 B21261.22 B21261.36
B21261.14EA 59.6 EUR
B21261.14 B21261.22 B21261.36
Tetrabutilamonio fluoruro ≥75% (w/w) en solución acuosa
Tetrabutilamonio fluoruro
CAS No.: 429-41-4 Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NF Formula Weight: 261.47 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011747
Formula: C₁₆H₃₆FN
MW: 261.47 g/mol
Densidad: 0.903
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011747
Núm. CAS: 429-41-4
EINECS: 207-057-2
UN: 2922
ADR: 8 II