Tetrabutilamonio hidróxido 40% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
366321000 366325000 366320025
ACRO366321000EA 97.6 EUR
ACRO366321000 ACRO366325000 ACRO366320025
Tetrabutilamonio hidróxido 40% (w/w) in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
Formula: C₁₆H₃₇NO
Pto. de fusión: –98 °C
Densidad: 0,91 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009425
Núm. CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 3286
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to light yellow Solution
Titration with HClO4 ≥40 %