Tetrabutilamonio hidróxido 40% w/w aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
L02809.18EA
46.4
EUR
L02809.18
L02809.30
L02809.0B
Tetrabutilamonio hidróxido 40% w/w aqueous solution
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: C16H37NO
Formula Weight: 259.48
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4080
Odour: Amine-like
pH: 14.0
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00009425
Formula:
C₁₆H₃₇NO MW: 259.48 g/mol Pto. de fusión: 29.85 Densidad: 0.990 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 3267 ADR: 8 II |