Tetraetilamonio hidróxido 10% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
420281000
420285000
ACRO420281000EA
36.9
EUR
ACRO420281000
ACRO420285000
Tetraetilamonio hidróxido 10% en solución acuosa
Tetraetilamonio hidróxido
Formula:
C₈H₂₁NO MW: 147.26 g/mol Densidad: 0.865 |
Número MDL:
MFCD00009024 Núm. CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 2922 ADR: 8 II Índice Merck: 12,09342 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HCl | 9.5 to 10.5 % |
Melting point | 153 to 157 °C |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |