Tetraetilamonio hidróxido 20% (w/w) in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
176070010 176072500 176070050
ACRO176070010EA 276 EUR
ACRO176070010 ACRO176072500 ACRO176070050
Tetraetilamonio hidróxido 20% (w/w) in water
Tetraetilamonio hidróxido
Formula: C₈H₂₁NO
MW: 147.26 g/mol
Densidad: 1.02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009024
Núm. CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,09342
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl ≥20 %
GC ≥96.0 %