Tetraetilamonio hidróxido 20% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L03968.22 L03968.36
L03968.22EA 39.8 EUR
L03968.22 L03968.36
Tetraetilamonio hidróxido 20% en solución acuosa
Tetraetilamonio hidróxido
CAS No.: 77-98-5 Molecular Formula: C8H21NO Formula Weight: 147.26 Refractive Index: 1.3730 Beilstein Reference: 3912961 Merck Reference: 14,9201 MDL No.: MFCD00009024
Formula: C₈H₂₁NO
Densidad: 1,023
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009024
Núm. CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 3267
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,9201