Tetraetilamonio hidróxido 25% in water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
420291000 420295000
ACRO420291000EA 34.2 EUR
ACRO420291000 ACRO420295000
Tetraetilamonio hidróxido 25% in water
Tetraetilamonio hidróxido
Formula: C₈H₂₁NO
Pto. Ebullición: 102 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,02 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009024
Núm. CAS: 77-98-5
EINECS: 201-073-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration with HCl 24 to 26 %
Refractive index 1.4540 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 0.1 % Sodium carbonate