Tetraetilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hidróxido de tetraetilamonio, Hidróxido de tetrilamonio
16328.18
16328.30
16328.18EA
124
EUR
16328.18
16328.30
Tetraetilamonio hidróxido 25% (w/w) in methanol
Tetraetilamonio hidróxido
CAS No.: 77-98-5
Molecular Formula: (CH3CH2)4NOH
Formula Weight: 147.26
Flash Point: 16°(60°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.88
Refractive Index: 1.380
Sensitivity: Air Sensitive
Odour: Like alcohol
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 3912961
Merck Reference: 14,9201
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009024
Formula:
C₈H₂₁NO MW: 147,26 g/mol Pto. Ebullición: Dec. Densidad: 0,88 Pto. de inflamación: 16 °C (60 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009024 Núm. CAS: 77-98-5 EINECS: 201-073-3 UN: 2924 ADR: 3,II Índice Merck: 14,9201 |